Saltar a
SML0176
Z36
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(Z)-5-Fluoro-1-(3′-dimethylamino)propyl-3-[(5′-methoxyindol-3-ylidene)methyl]-indolin-2-one, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-5-fluoro-1,3-dihydro-3-[(5-methoxy-1H-indol-3-yl)methylene]-2H-Indol-2-one
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
139,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H24FN3O2
Número CAS:
Peso molecular:
393.45
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
139,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
light yellow to dark yellow
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc2[nH]cc(\C=C3/C(=O)N(CCCN(C)C)c4ccc(F)cc34)c2c1
InChI
1S/C23H24FN3O2/c1-26(2)9-4-10-27-22-8-5-16(24)12-19(22)20(23(27)28)11-15-14-25-21-7-6-17(29-3)13-18(15)21/h5-8,11-14,25H,4,9-10H2,1-3H3/b20-11-
InChI key
CQNOITUXWKRVMB-JAIQZWGSSA-N
Application
Z36 may be used to study cell signaling that results in autophagy.
Biochem/physiol Actions
Bcl-XL inhibitor that induces autophagic cell death independent of apoptosis
Z36 is a Bcl-XL inhibitor that induces autophagic cell death independent of apoptosis which distinguishes it from other Bcl-XL and Bcl-2 inhibitors that induce cancer cell death mainly through apoptosis. Z36 binds to the BH3 binding groove of BCL-XL where it is thought to induce autophagy through blocking the interaction between Bcl-XL/Bcl2 and Beclin 1.
Z36 inhibits cell proliferation and induces death in HeLa cells. The cell death induced is via autophagy and autophagic flux.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML0248G1918SML1679
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥97%
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97%
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
light yellow to dark yellow
color
white to beige
color
-
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)