Saltar a
SML0119
Acrivastine
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(E)-6-((E)-3-(1-Pyrrolidinyl)-1-p-tolylpropenyl)-2-pyridineacrylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
50 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
257,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H24N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
348.44
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
257,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: >2 mg/mL (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)\C(=C/CN2CCCC2)c3cccc(\C=C\C(O)=O)n3
InChI
1S/C22H24N2O2/c1-17-7-9-18(10-8-17)20(13-16-24-14-2-3-15-24)21-6-4-5-19(23-21)11-12-22(25)26/h4-13H,2-3,14-16H2,1H3,(H,25,26)/b12-11+,20-13+
InChI key
PWACSDKDOHSSQD-IUTFFREVSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Application
Acrivastine has been used as an antihistamine to investigate the relation between the increased residence time of antihistamine at the histamine H1 receptor (H1R) and the duration of effective target-inhibition by this antagonist.
Biochem/physiol Actions
Acrivastine is a second-generation H1-receptor antagonist.
Acrivastine is a second-generation antihistamine, an H1-receptor antagonist.
Acrivastine is a second-generation antihistamine. It is a derivative of first-generation compound triprolidine. Acrivastine is effectively used for treating allergic diseases including cholinergic urticaria and histamine-medicated dermatoses.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML0298SML2544T6764
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥99%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99%
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: >2 mg/mL (warmed)
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
alcohol: soluble 1 in 1.5 of solvent, chloroform: soluble 1 in less than 1 of solvent, H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)