SML0050
CGP 37849
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(3E)-2-Amino-4-methyl-5-phosphono-3-pentanoic acid
Seleccione un Tamaño
80,50 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
80,50 €
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
H2O: ≥2 mg/mL (warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C\C(CP(O)(O)=O)=C/C(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H12NO5P/c1-4(3-13(10,11)12)2-5(7)6(8)9/h2,5H,3,7H2,1H3,(H,8,9)(H2,10,11,12)/b4-2+
Clave InChI
BDYHNCZIGYIOGJ-DUXPYHPUSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)