Merck
SMB01021
Sigma-Aldrich
Vitexin 4"-Ο-β-D-Glucoside
≥85% (LC/MS-ELSD)
Sinónimos:
4′′-O-Glucosylvitexin, Vitexin glucoside, Vitexin 4"-Ο-Glucoside
Seleccione un Tamaño
1 MG
244,00 €
244,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
244,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H30O15
Número de CAS:
Peso molecular:
594.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
244,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
plant
Ensayo
≥85% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
mol peso
594.52
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)c3c4[o]c(c[c](c4c(cc3O)O)=O)c5ccc(cc5)O)CO
InChI
1S/C27H30O15/c28-7-15-19(34)20(35)23(38)27(41-15)42-24-16(8-29)40-26(22(37)21(24)36)18-12(32)5-11(31)17-13(33)6-14(39-25(17)18)9-1-3-10(30)4-2-9/h1-6,15-16,19-24,26-32,34-38H,7-8H2/t15-,16-,19-,20+,21-,22-,23-,24-,26+,27+/m1/s1
Clave InChI
NDSUKTASTPEKBX-LXXMDOISSA-N
Descripción general
Vitexin 4"-Ο-Glucoside, a flavonoid glucoside, is commonly found in Crataegus pinnatifida, Grataegus pinnatifida, and Passiflora incarnata. It effectively inhibits glutamate, a neurotransmitter that can impact brain function. Additionally, it has demonstrated the ability to suppress the production of pro-inflammatory cytokines and mitigate oxidative stress. Vitexin 4"-Ο-Glucoside exhibits a wide range of biological activities, including anti-inflammatory, antioxidant, and neuroprotective effects. Because of these properties, it holds significance in research pertaining to neurodegenerative conditions like Alzheimer′s and Parkinson′s diseases.
Aplicación
It is a natural product derived from plant source that finds application in compound screening libraries, metabolomics, phytochemical and pharmaceutical research.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Inhibits glutamate release in the brain by lowering plasma concentrations.
Características y beneficios
  • High quality compound suitable for multiple research applications
  • Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Otras notas
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)