SMB01018
Cynaropicrin
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
plant
Análisis
≥90% (LC/MS-ELSD)
formulario
solid
mol peso
346.37
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C19H22O6/c1-8-5-14(24-18(22)9(2)7-20)16-11(4)19(23)25-17(16)15-10(3)13(21)6-12(8)15/h12-17,20-21H,1-7H2/t12-,13-,14-,15-,16+,17+/m0/s1
Clave InChI
KHSCYOFDKADJDJ-NQLMQOPMSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable