SMB00581
Narcissoside
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
3,4′,5,7-Tetrahydroxy 3′-methoxyflavone 3-rutinoside, 3-O-Methylquercetin 3-rutinoside, 3-Rutinosylisorhamnetin, Isorhamnetin 3-O-rutinoside, Isorhamnetin 3-rhamnoglucoside, Isorhamnetol 3-rutinoside, Narcissin, Quercetin 3′-methyl ether 3-rutinoside
Seleccione un Tamaño
247,50 €
Precio de catálogo495,00 €Ahorre 50 %Seleccione un Tamaño
About This Item
247,50 €
Precio de catálogo495,00 €Ahorre 50 %Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[C@@H]([C@H](CO[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C)O1)O2)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2OC3=C(C4=CC=C(O)C(OC)=C4)OC5=CC(O)=CC(O)=C5C3=O
InChI
1S/C28H32O16/c1-9-18(32)21(35)23(37)27(41-9)40-8-16-19(33)22(36)24(38)28(43-16)44-26-20(34)17-13(31)6-11(29)7-15(17)42-25(26)10-3-4-12(30)14(5-10)39-2/h3-7,9,16,18-19,21-24,27-33,35-38H,8H2,1-2H3/t9-,16+,18-,19+,21+,22-,23+,24+,27+,28-/m1/s1
Clave InChI
UIDGLYUNOUKLBM-OWIBGMBDSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)