SMB00580
Vitamin K4
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-Methyl-1,4-naphthalenediol diacetate, Menadiol diacetate, Vitamin K diacetate, acetomenaphthone
Seleccione un Tamaño
154,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
154,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
técnicas
HPLC: suitable
color
white to off-white
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(OC1=CC(C)=C(OC(C)=O)C2=CC=CC=C21)=O
InChI
1S/C15H14O4/c1-9-8-14(18-10(2)16)12-6-4-5-7-13(12)15(9)19-11(3)17/h4-8H,1-3H3
Clave InChI
RYWSYCQQUDFMAU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)