Merck
SMB00531
Sigma-Aldrich
Lotaustralin
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinónimos:
(2R)-2-methyl-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxybutanenitrile, 2(R)-hydroxy-2-methylbutyronitrile-beta-D- glucopyranoside
Seleccione un Tamaño
1 MG
246,40 €
246,40 €
Precio de catálogo352,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
246,40 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H19NO6
Número de CAS:
Peso molecular:
261.27
Código UNSPSC:
12352205
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
246,40 €
Precio de catálogo352,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
solubilidad
DMSO: 1 mg/mL
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@@H]1[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)CO)OC(C#N)(CC)C)O
InChI
1S/C11H19NO6/c1-3-11(2,5-12)18-10-9(16)8(15)7(14)6(4-13)17-10/h6-10,13-16H,3-4H2,1-2H3/t6-,7-,8+,9-,10+,11?/m1/s1
Clave InChI
WEWBWVMTOYUPHH-GXUZYPEDSA-N
Descripción general
Natural product derived from plant source.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)