Merck
SMB00527
Sigma-Aldrich
Ilicicolin C
≥95% (LC/MS-UV)
Sinónimos:
5-chloro-2,4-dihydroxy-6-methyl-3-[(E)-3-methyl-5-[(1S,2R,6R)-1,2,6-trimethyl-3-oxocyclohexyl]pent-2-enyl]benzaldehyde
Seleccione un Tamaño
1 MG
643,00 €
643,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
643,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H31ClO4
Número de CAS:
Peso molecular:
406.94
Código UNSPSC:
12352205
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
643,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95% (LC/MS-UV)
Formulario
solid
solubilidad
DMSO: 1 mg/mL
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C/C(CC[C@]1(C)[C@@H](C)C(CC[C@H]1C)=O)=C\CC2=C(O)C(C=O)=C(C)C(Cl)=C2O
InChI
1S/C23H31ClO4/c1-13(10-11-23(5)14(2)7-9-19(26)16(23)4)6-8-17-21(27)18(12-25)15(3)20(24)22(17)28/h6,12,14,16,27-28H,7-11H2,1-5H3/b13-6+/t14-,16+,23+/m1/s1
Clave InChI
IJEHYEVNWOYGMS-WGUBEYSISA-N
Descripción general
Natural product derived from fungal source.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)