Saltar a
SMB00522
5,6,7-Trihydroxy-4′-methoxyflavone
≥85% (LC/MS-UV)
Sinónimos:
5,6,7-trihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)chromen-4-one
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
420,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
300.26
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
420,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥85% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C2=C(C(O)=C(C=C2OC(C3=CC=C(OC)C=C3)=C1)O)O
InChI
1S/C16H12O6/c1-21-9-4-2-8(3-5-9)12-6-10(17)14-13(22-12)7-11(18)15(19)16(14)20/h2-7,18-20H,1H3
InChI key
XVMMEYCPXZYLAI-UHFFFAOYSA-N
General description
Natural prodcut derived from plant source.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SMB00539SMB00102SMB00518
description
≥85% (LC/MS-UV)
description
≥95% (LC/MS-UV)
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥85% (LC/MS-UV)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥85% (LC/MS-UV)
assay
≥95% (LC/MS-UV)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥85% (LC/MS-UV)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 1 mg/mL
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)