Merck
SMB00343
Sigma-Aldrich
Bulleyaconitine A
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
((1-α,6-α,14-α,16-β)-8-(acetyloxy)-20-ethyl-13-hydroxy-1,6,16-trimethoxy-4-(methoxymethyl)aconitan-14-yl)(4-methoxyphenyl)-methanone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C35H49NO9
Número de CAS:
Peso molecular:
627.76
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[C@@]12[C@@H](OC)C[C@]3(OC(C)=O)C4[C@H](OC)C5[C@@]6(OC)CC[C@H](OC)C5(C4N(CC)C6)[C@H](C2)C3[C@H]1C(C7=CC=C(OC)C=C7)=O
InChI
1S/C34H47NO9/c1-8-35-17-31(43-7)14-13-22(40-4)34-21-15-32(38)23(41-5)16-33(44-18(2)36,26(30(34)35)28(42-6)29(31)34)24(21)25(32)27(37)19-9-11-20(39-3)12-10-19/h9-12,21-26,28-30,38H,8,13-17H2,1-7H3/t21-,22+,23+,24?,25+,26?,28+,29?,30?,31-,32+,33-,34?/m1/s1
Clave InChI
XJZURQIFQOUENB-YKXAAOLFSA-N
Descripción general
Bulleyaconitine A is an alkaloid found in Aconitum bulleyanum.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Bulleyaconitine has analgesic and anti-inflammatory properties and has been used for the treatment of chronic pain and rheumatoid arthritis.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)