Merck
SMB00213
Sigma-Aldrich
Lamiide
≥95% (LC/MS-ELSD)
Seleccione un Tamaño
1 MG
407,00 €
407,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
407,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H26O12
Número de CAS:
Peso molecular:
422.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
407,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COC(=O)C1=CO[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H]3[C@@](C)(O)[C@@H](O)C[C@]13O
InChI
1S/C17H26O12/c1-16(24)8(19)3-17(25)6(13(23)26-2)5-27-15(12(16)17)29-14-11(22)10(21)9(20)7(4-18)28-14/h5,7-12,14-15,18-22,24-25H,3-4H2,1-2H3/t7-,8+,9-,10+,11-,12-,14+,15+,16+,17+/m1/s1
Clave InChI
VFYACENSDOLJGQ-SNONCDODSA-N
Descripción general
Natural product derived from plant source.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)