Merck
SMB00205
Sigma-Aldrich
Carpachromene
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H16O5
Número de CAS:
Peso molecular:
336.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensayo
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC1(C)Oc2cc3OC(=CC(=O)c3c(O)c2C=C1)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C20H16O5/c1-20(2)8-7-13-16(25-20)10-17-18(19(13)23)14(22)9-15(24-17)11-3-5-12(21)6-4-11/h3-10,21,23H,1-2H3
Clave InChI
YXOATFKTEDZPFL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Natural product derived from plant source.
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Parham Taslimi
Journal of biochemical and molecular toxicology, 34(11), e22566-e22566 (2020-07-03)
Tyrosinase enzyme is a functional oxidase that is extensively divided in nature. It is the main enzyme in melanin synthesis and is also involved in designating the color of mammalian hair and skin. Additionally, it is accountable for the unfavorable