SMB00091
Altholactone
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥95% (LC/MS-ELSD)
formulario
solid
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@H]1[C@@H]2OC(=O)C=C[C@@H]2O[C@@H]1c3ccccc3
InChI
1S/C13H12O4/c14-10-7-6-9-13(17-10)11(15)12(16-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,9,11-13,15H/t9-,11+,12+,13+/m0/s1
Clave InChI
ZKIRVBNLJKGIEM-WKSBVSIWSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable