Merck
SMB00053
Sigma-Aldrich
3-O-Demethylsulochrin
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinónimos:
2-(2,6-dihydroxy-4-methylbenzoyl)-5-hydroxy-3-methoxybenzoate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H14O7
Número de CAS:
Peso molecular:
318.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
Análisis
≥95% (LC/MS-ELSD)
formulario
solid
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COC(=O)c1cc(O)cc(O)c1C(=O)c2c(O)cc(C)cc2O
InChI
1S/C16H14O7/c1-7-3-10(18)14(11(19)4-7)15(21)13-9(16(22)23-2)5-8(17)6-12(13)20/h3-6,17-20H,1-2H3
Clave InChI
GIJDACMRFIMBET-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Natural product derived from fungal source.
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable