Merck
SMB00026
Sigma-Aldrich
Hydroxysydonic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
Seleccione un Tamaño
1 MG
640,00 €
640,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
640,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H22O5
Número de CAS:
Peso molecular:
282.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
640,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)(O)CCCC(C)(O)c1ccc(cc1O)C(O)=O
InChI
1S/C15H22O5/c1-14(2,19)7-4-8-15(3,20)11-6-5-10(13(17)18)9-12(11)16/h5-6,9,16,19-20H,4,7-8H2,1-3H3,(H,17,18)
Clave InChI
YCUWMGPYKGLQQF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Natural product derived from fungal source.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)