SHC003H
MISSION® pLKO.1-puro-CMV-TurboGFP™ Positive Control Transduction Particles, High Titer
TurboGFP™, High Titer, Green fluorescent protein marker to monitor transduction efficiency
Sinónimos:
MISSION®, MISSION® TurboGFP™ Control Transduction Particles
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
100
200
Línea del producto
MISSION®
concentración
≥1x109 VP/ml (via p24 assay)
técnicas
capture ELISA: 109 TU/mL using p24
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Descripción general
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/shrna.
Componentes
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)