Merck
SDS7
Supelco
Molecular Weight Marker (M.W. 14,000-66,000)
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
idoneidad
suitable for SDS-PAGE
temp. de almacenamiento
2-8°C
Otras notas
Contains a lyophilized mixture of the seven proteins with MW from 14-66 kDa.
Reconstitución
The marker mixture must be reconstituted with 1.5 mL of sample buffer (S 3401).
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)