Saltar a
SCP0239
SNP-1 Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized
Oferta disponible
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Spend 450 € — Save 5 %; Spend 700 € — Save 10 %; Spend 1300 € — Save 15 %*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
189,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C79H124N24O24
Peso molecular:
1793.98
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
189,00 €
Ahorre hasta 15 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
SNP-1,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥72%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
The peptide SNP-1 (HSQISGKYQRYLKDA) is an inhibitor of ecto-ADP-ribosyl-cyclase activity of bone marrow stromal cell antigen-1(BST-1).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SCP0153SCP0070SCP0240
description
-
description
-
description
-
description
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
composition
Peptide Content, ≥72%
composition
Peptide Content, ≥75%
composition
Peptide Content, ≥85%
composition
Peptide Content, ≥85%
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)