Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 289,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H53N9O6
Número CAS:
Peso molecular:
647.81
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
289,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥65%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
PAR-1 selective agonist has been used for platelet aggregation.
Thr-Phe-Leu-Leu-Arg-NH2 (TFLLR-NH2) is used as a selective agonist for protease-activated receptor 1 (PAR1) which is involved in the development of cardiac remodeling and hypertrophy after myocardial injury.
Biochem/physiol Actions
Protease-activated receptor-1 (PAR-1) is a G protein-coupled receptor, that is activated through thrombin and other proteases.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), lyophilized powder | description The PAR-2 Agonist I controls the biological activity of PAR-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications. | description >98% (HPLC) |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay >98% (HPLC) |
| form lyophilized | form lyophilized powder | form lyophilized solid | form lyophilized powder |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic) | storage condition - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| composition Peptide Content, ≥65% | composition - | composition - | composition - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?