Documentos clave
SCP0229
Sigma-Aldrich
Protein Tyrosine Phosphatase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
Seleccione un Tamaño
1 MG
261,00 €
261,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
261,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C59H77N16O25
Peso molecular:
1410.33
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
261,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
Protein Tyrosine Phosphatase Substrate,
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
lyophilized
composición
Peptide Content, ≥85%
condiciones de almacenamiento
protect from light
temp. de almacenamiento
−20°C
Amino Acid Sequence
MCA-Gly-Asp-Ala-Glu-pTyr-Ala-Ala-DNP-Lys-Arg-NH2
Aplicación
Protein Tyrosine Phosphatase Substrate (MCA-Gly-Asp-Ala-Glu-pTyr-Ala-Ala-DNP-Lys-Arg-NH2) may be used to identify and differentiate protein tyrosine phosphatases.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Oliver Klein et al.
Scientific reports, 10(1), 15522-15522 (2020-09-25)
Enzymes are fundamental to biological processes and involved in most pathologies. Here we demonstrate the concept of simultaneously mapping multiple enzyme activities (EA) by applying enzyme substrate libraries to tissue sections and analyzing their conversion by matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI)