Merck
SAE0111
Sigma-Aldrich
Phosphatase, Alkaline from human placenta
≥10 units/mg solid (in glycine buffer)
Sinónimos:
Phosphatase, Alkaline from human placenta, Orthophosphoric-monoester phosphohydrolase (alkaline optimum)
Seleccione un Tamaño
100 UNITS
123,00 €
1000 UNITS
520,00 €
123,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 UNITS
123,00 €
1000 UNITS
520,00 €
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.54
123,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
human placenta
actividad específica
≥10 units/mg solid (in glycine buffer)
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... ALPP(250)
Aplicación
Alkaline phosphatase is used for conjugation to antibodies and other proteins for ELISA, Western blotting, and histochemical detection. It is routinely used to dephosphorylate proteins and nucleic acids. It may be used for protein labeling when high sensitivity is required. Alkaline phosphatase may be also be used to dephosphorylate the 5′-termini of DNA or RNA to prevent self-ligation. DNA or RNA can also be tagged with radiolabeled phosphate (via T4 polynucleotide kinase) after dephosphorylation with alkaline phosphatase.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Alkaline phosphatase dephosphorylates proteins and nucleic acids. Human placental alkaline phosphatase (PLAP) has an unique residue, Glu-429. It is an allosteric enzyme that is uncompetitively inhibited by L-Phe, L-Trp, and L-Leu. PLAP is post-translationally modified. Phosphatidylinositol-specific phospholipase C may be involved in the release of PLAP. PLAP may have a role in cell division and may be involved in the transfer of maternal IgG to the fetus.
Definición de unidad
One unit will hydrolyze 1.0 umole of P-Nitrophenyl Phosphate per minute at pH 10.4 at 37 Deg C.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)