Saltar a
SAE0079
Lipodisq® Styrene:Maleic Anhydride Copolymer 1:1
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
301,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
301,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
General description
This product is the anhydride form of the SMA Copolymer 1:1.
Application
Lipodisq reagents are novel polymers derived from styrene and maleic acid. Lipodisq polymers are capable of forming nanosized lipid-based discoidal particles capable of incorporating membrane proteins. The Lipodisq technology can solubilize commonly used lipids such as dimyristoylphosphatidylcholine (DMPC) without the use of detergents. Lipodisqs typically have a diameter of 9-10 nm at pH 7.4.
The Lipodisq technology can solubilize commonly used lipids such as dimyristoylphosphatidylcholine (DMPC) without the use of detergents.
Functional pH range: 3.5 - 5.5
Legal Information
Lipodisq is a registered trademark of Malvern Cosmeceutics Limited
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)