SAE0071
HIV-1 GP120 protein
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
Glycoprotein 120 (gp120), Surface protein gp120
About This Item
Productos recomendados
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Nivel de calidad
descripción
low endotoxin
Análisis
≥95% (SDS-PAGE)
formulario
lyophilized powder
mol peso
calculated mol wt 55 kDa (The protein migrates as a 100-130 kDa protein on SDS-PAGE due to glycosylation)
impurezas
≤1 EU/μg protein endotoxin
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable