SAB5703000
Anti-Glucokinase (GCK) Antibody, clone 4K9D5, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
FGQTL3, GK, GLK, HHF3, HK4, HKIV, HXKP, LGLK, MODY2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
4K9D5, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
52 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
0.32 mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
LEYDRLVDESSANPGQQLYEKLIGGKYMGELVRLVLLRLVDENLLFHGEASEQLRTRGAFETRFVSQVESDTGDRKQIYNILSTLGLRPSTTDCDIVRRACESVSTRAAHMCSAGLAGVINRMRESRSEDVMRITVGVDGSVYKLHPSFKE
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GCK(2645)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1