Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
300 μg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 873,00 € |
Acerca de este artículo
873,00 €
form
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
affinity binding assay: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) affinity binding assay: suitable | technique(s) activity assay: suitable | technique(s) affinity binding assay: suitable | technique(s) affinity binding assay: suitable |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
127087-87-0
127087-87-0
9002-93-1 + 127087-87-0