Documentos clave
SAB5702938
Sigma-Aldrich
Anti-Human IgG Antibody, clone 1U6H0, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
immunoglobulin heavy constant gamma 1 (G1m marker)
Seleccione un Tamaño
100 μL
379,00 €
379,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
379,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
379,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
1U6H0, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
50 kDa
reactividad de especies
human
concentración
0.23 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50 - 1:300
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IGHG1(3500)
Descripción general
As a monomeric immunoglobulin that is predominately involved in the secondary antibody response and the only isotype that can pass through the human placenta, Immunoglobulin G (IgG) is synthesized and secreted by plasma B cells, and constitutes 75% of serum immunoglobulins in humans. IgG antibodies protect the body against the pathogens by agglutination and immobilization, complement activation, toxin neutralization, as well as the antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC). IgG tetramer contains two heavy chains (50 kDa ) and two light chains (25 kDa) linked by disulfide bonds, that is the two identical halves form the Y-like shape. IgG is digested by pepsin proteolysis into Fab fragment (antigen-binding fragment) and Fc fragment ("crystallizable" fragment). IgG1 is most abundant in serum among the four IgG subclasses (IgG1, 2, 3 and 4) and binds to Fc receptors (FcγR ) on phagocytic cells with high affinity.
Inmunógeno
Human IgG
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB, IHC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)