Documentos clave
SAB5702888
Sigma-Aldrich
Anti-PDK1/PDHK1 Antibody, clone 5T6S8, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
PDK1, pyruvate dehydrogenase kinase 1
Seleccione un Tamaño
100 μL
379,00 €
379,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
379,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
379,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
5T6S8, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
49 kDa
reactividad de especies
rat, rat, human
concentración
1.00 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
STAPRPRVETSRAVPLAGFGYGLPISRLYAQYFQGDLKLYSLEGYGTDAVIYIKALSTDSIERLPVYNKAAWKHYNTNHEADDWCVPSREPKDMTTFRSA
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PDK1(5163)
Descripción general
Pyruvate dehydrogenase (PDH) is a mitochondrial multienzyme complex that catalyzes the oxidative decarboxylation of pyruvate and is one of the major enzymes responsible for the regulation of homeostasis of carbohydrate fuels in mammals. The enzymatic activity is regulated by a phosphorylation/dephosphorylation cycle. Phosphorylation of PDH by a specific pyruvate dehydrogenase kinase (PDK) results in inactivation. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jun 2013]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 337-436 of human PDK1/PDHK1 (NP_002601.1).
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB, IHC
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)