SAB5702792
Anti-CXCR4 Antibody, clone 9B6G1, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
CD184,D2S201E,FB22,HM89,HSY3RR,LAP-3,LAP3,LCR1,LESTR,NPY3R,NPYR,NPYRL,NPYY3R,WHIM,WHIMS,CXCR4
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
9B6G1, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
43 kDa
reactividad de especies
human
concentración
3 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
LPYYIGISIDSFILLEIIKQGCEFENTVHKWISITEALAFFHCCLNPILYAFLGAKFKTSAQHALTSVSRGSSLKILSKGKRGGHSSVSTESESSSFHSS
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CXCR4(7852)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1