SAB5702502
Anti-Casein Kinase 2 beta (CSNK2B) Antibody, clone 9T5J10, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
CK2B, CK2N, CSK2B, G5A
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
9T5J10, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
25 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
0.28 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
YQQGDFGYCPRVYCENQPMLPIGLSDIPGEAMVKLYCPKCMDVYTPKSSRHHHTDGAYFGTGFPHMLFMVHPEYRPKRPANQFVPRLYGFKIHPMAYQLQLQAASNFKSPVKTIR
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CSNK2B(1460)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)