SAB5702734
Anti-MYL12B Antibody, clone 1X3F1, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
MYL12B, MLC-B, MRLC2, myosin light chain 12B
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
1X3F1, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
20 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
0.50 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MMNEAPGPINFTMFLTMFGEKLNGTDPEDVIRNAFACFDEEATGTIQEDYLRELLTTMGDRFTDEEVDELYREAPIDKKGNFNYIEFTRILKHGAKDKDD
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MYL12B(103910)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1