ZMS1139
Anti-MLC-2/MYL2 Antibody, clone 19D3.1 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
Cardiac myosin light chain 2, MLC-2s/v, MLC-2v, Myosin light chain 2, slow skeletal/ventricular muscle isoform, Myosin regulatory light chain 2, ventricular/cardiac muscle isoform, Ventricular myosin light chain 2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
19D3.1, recombinant monoclonal
descripción
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Línea del producto
ZooMAb® learn more
formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 18.79 kDa
observed mol wt ~18 kDa
purificado por
using protein G
reactividad de especies
mouse, human, rat
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
secuencia del epítopo
Unknown
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
human ... MYL2(4633)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in C2C12 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected MLC-2/MYL2 in C2C12 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 and 1:1,000 dilution from a representative lot detected MLC-2/MYL2 in lysates from Human skeletal muscle and L6 cells, respectively
Immunofluorescence Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected MLC-2/MYL2 in human heart tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected MLC-2/MYL2 in human heart and rat heart tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable