Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB5702730
Sigma-Aldrich
Anti-RAP1A + RAP1B Antibody, clone 6C7G0, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
K-REV, RAL1B
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
6C7G0, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
21 kDa
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
0.4 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
LYMKNGQGFALVYSITAQSTFNDLQDLREQILRVKDTDDVPMILVGNKCDLEDERVVGKEQGQNLARQWNNCAFLESSAKS
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Descripción general
This gene encodes a member of the RAS-like small GTP-binding protein superfamily. Members of this family regulate multiple cellular processes including cell adhesion and growth and differentiation. This protein localizes to cellular membranes and has been shown to regulate integrin-mediated cell signaling. This protein also plays a role in regulating outside-in signaling in platelets. Alternate splicing results in multiple transcript variants. Pseudogenes of this gene are found on chromosomes 3, 5, 6 and 9. [provided by RefSeq, Oct 2011]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 70-150 of human RAP1A + RAP1B (P61224).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB, IF/ICC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)