Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB5702709
Sigma-Aldrich
Anti-FKBP38/FKBP8 Antibody, clone 2J7P6, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
FKBP38, FKBPr38
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
2J7P6, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
49 kDa
reactividad de especies
rat, rat, human
concentración
0.40 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MASCAEPSEPSAPLPAGVPPLEDFEVLDGVEDAEGEEEEEEEEEEEDDLSELPPLEDMGQPPAEEAEQPGALAREFLAAMEPEPAPAPAPEEWLDILGNG
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FKBP8(23770)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a member of the immunophilin protein family, which play a role in immunoregulation and basic cellular processes involving protein folding and trafficking. Unlike the other members of the family, this encoded protein does not seem to have PPIase/rotamase activity. It may have a role in neurons associated with memory function. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human FKBP38/FKBP8 (Q14318).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB, IF/ICC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)