Merck
Todas las fotos(7)
Documentos clave
SAB5702698
Sigma-Aldrich
Anti-SAMM50 Antibody, clone 10E4G1, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
SAMM50, CGI-51, OMP85, SAM50, TOB55, TRG-3, YNL026W, SAMM50 sorting and assembly machinery component
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
10E4G1, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
52 kDa
reactividad de especies
rat, rat, human
concentración
2.50 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
FELQLNKQLIFDSVFSASFWGGMLVPIGDKPSSIADRFYLGGPTSIRGFSMHSIGPQSEGDYLGGEAYWAGGLHLYTPLPFRPGQGGFGELFRTHFFLNAG
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SAMM50(25813)
Descripción general
This gene encodes a component of the Sorting and Assembly Machinery (SAM) of the mitochondrial outer membrane. The Sam complex functions in the assembly of beta-barrel proteins into the outer mitochondrial membrane.
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 300-400 of human SAMM50 (Q9Y512).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB, IHC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)