Documentos clave
SAB5702625
Sigma-Aldrich
Anti-RAIDD/CRADD Antibody, clone 7M7M6, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
MRT34, RAIDD
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
7M7M6, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
23 kDa
reactividad de especies
rat, human
concentración
0.13 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
DTFLDSLQEFPWVREKLKKAREEAMTDLPAGDRLTGIPSHILNSSPSDRQINQLAQRLGPEWEPMVLSLGLSQTDIYRCKA
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CRADD(8738)
Descripción general
This gene encodes a protein containing a death domain (DD) motif. This protein recruits caspase 2/ICH1 to the cell death signal transduction complex, which includes tumor necrosis factor receptor 1 (TNFR1A) and RIPK1/RIP kinase, and acts in promoting apoptosis. A mutation in this gene was associated with mental retardation. A related pseudogene is found on chromosome 3. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Feb 2016]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 70-150 of human RAIDD/CRADD (P78560).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB, IHC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)