SAB5702573
Anti-RUNX1/2/3 Antibody, clone 6G5U2, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
AML1, AML1-EVI-1, AMLCR1, CBF2alpha, CBFA2, EVI-1, PEBP2aB, PEBP2alpha
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
6G5U2, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
45-55 kDa
reactividad de especies
mouse, mouse
concentración
0.28 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
LPPPYPGSSQAQGGPFQASSPSYHLYYGASAGSYQFSMVGGERSPPRILPPCTNASTGSALLNPSLPNQSDVVEAEGSHSNSPTNMAPSARLEEAVWRPY
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... 2(864) , 3(860) , RUNX1(861)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1