Documentos clave
SAB5702565
Sigma-Aldrich
Anti-TEAD1 Antibody, clone 2E7N10, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
AA, NTEF-1, REF1, TCF-13, TCF13, TEAD-1, TEF-1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
2E7N10, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
50 kDa
reactividad de especies
rat, rat, human
concentración
0.64 mg/mL
técnicas
ChIP: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MEPSSWSGSESPAENMERMSDSADKPIDNDAEGVWSPDIEQSFQEALAIYPPCGRRKIILSDEGKMYGRNELIARYIKLRTGKTRTRKQVSSHIQVLARR
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TEAD1(7003)
Descripción general
This gene encodes a ubiquitous transcriptional enhancer factor that is a member of the TEA/ATTS domain family. This protein directs the transactivation of a wide variety of genes and, in placental cells, also acts as a transcriptional repressor. Mutations in this gene cause Sveinsson's chorioretinal atrophy. Additional transcript variants have been described but their full-length natures have not been experimentally verified. [provided by RefSeq, May 2010]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human TEAD1 (P28347).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB, IP, ChIP
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)