SAB5702448
Anti-FKBP52/FKBP4 Antibody, clone 3Q6H2, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
FKBP51, FKBP52, FKBP59, HBI, Hsp56, PPIase, p52
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
3Q6H2, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
56 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
0.50 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MTAEEMKATESGAQSAPLPMEGVDISPKQDEGVLKVIKREGTGTEMPMIGDRVFVHYTGWLLDGTKFDSSLDRKDKFSFDLGKGEVIKAWDI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FKBP4(2288)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1