Documentos
SAB5702414
Sigma-Aldrich
Anti-RAB9A Antibody, clone 7O1G4, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
RAB9
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
7O1G4, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
23 kDa
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MAGKSSLFKVILLGDGGVGKSSLMNRYVTNKFDTQLFHTIGVEFLNKDLEVDGHFVTMQIWDTAGQERFRSLRTPFYRGSDCCLLTFSVDDSQSFQNLSN
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RAB9A(9367)
Descripción general
Involved in the transport of proteins between the endosomes and the trans Golgi network. Involved in the recruitment of SGSM2 to melanosomes and is required for the proper trafficking of melanogenic enzymes TYR, TYRP1 and DCT/TYRP2 to melanosomes in melanocytes.
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human RAB9A (P51151).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB, IHC, IF/ICC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1