Documentos clave
SAB5702306
Sigma-Aldrich
Anti-HEC1/NDC80 Antibody, clone 4W2Y2, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
HEC, HEC1, HsHec1, KNTC2, TID3, hsNDC80
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
4W2Y2, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
76 kDa
reactividad de especies
human
concentración
0.16 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
ESTVNQGLSEAMNELDAVQREYQLVVQTTTEERRKVGNNLQRLLEMVATHVGSVEKHLEEQIAKVDREYEECMSEDLSENIKEIRDKYEKKATLIKSSEE
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NDC80(10403)
Descripción general
This gene encodes a component of the NDC80 kinetochore complex. The encoded protein consists of an N-terminal microtubule binding domain and a C-terminal coiled-coiled domain that interacts with other components of the complex. This protein functions to organize and stabilize microtubule-kinetochore interactions and is required for proper chromosome segregation. [provided by RefSeq, Oct 2011]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 543-642 of human HEC1/NDC80 (O14777).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)