Documentos clave
SAB5702289
Sigma-Aldrich
Anti-COX6B1 Antibody, clone 7T0J5, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
COX6B1, COX6B, COXG, COXVIb1, cytochrome c oxidase subunit 6B1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
7T0J5, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
10 kDa
reactividad de especies
human
concentración
0.80 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MAEDMETKIKNYKTAPFDSRFPNQNQTRNCWQNYLDFHRCQKAMTAKGGDISVCEWYQRVYQSLCPTSWVTDWDEQRAEGTFPGKI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... COX6B1(1340)
Descripción general
Cytochrome c oxidase (COX), the terminal enzyme of the mitochondrial respiratory chain, catalyzes the electron transfer from reduced cytochrome c to oxygen. It is a heteromeric complex consisting of 3 catalytic subunits encoded by mitochondrial genes and multiple structural subunits encoded by nuclear genes. The mitochondrially-encoded subunits function in electron transfer, and the nuclear-encoded subunits may be involved in the regulation and assembly of the complex. This nuclear gene encodes subunit VIb. Mutations in this gene are associated with severe infantile encephalomyopathy. Three pseudogenes COX6BP-1, COX6BP-2 and COX6BP-3 have been found on chromosomes 7, 17 and 22q13.1-13.2, respectively.
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-86 of human COX6B1 (P14854).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB, IHC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)