Documentos clave
SAB5702278
Sigma-Aldrich
Anti-Annexin A11 Antibody, clone 8O5Z5, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
ANXA11,ANX11,CAP50
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
8O5Z5, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
56 kDa
reactividad de especies
mouse, mouse
concentración
1 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:1000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
FDIYEIKEAIKGVGTDEACLIEILASRSNEHIRELNRAYKAEFKKTLEEAIRSDTSGHFQRLLISLSQGNRDESTNVDMSLAQRDAQELYAAGENRLGTDESKFNAVLCSRSRAHLVAVFNEYQRMTGRDIEKSICREMSGDLEEGMLAVVKCLKNTPAFFAERLNKAMRGAGTKDRTLIRIMVSRSETDLLDIRSEYKRMYGKSLYHDISGDTSGDYRKILLKICGGND
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ANXA11(311)
Descripción general
This gene encodes a member of the annexin family, a group of calcium-dependent phospholipid-binding proteins. Annexins have unique N-terminal domains and conserved C-terminal domains, which contain calcium-dependent phospholipid-binding sites. The encoded protein is a 56-kD antigen recognized by sera from patients with various autoimmune diseases. Several transcript variants encoding two different isoforms have been identified.
Inmunógeno
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 276-505 of human Annexin A11 (NP_001148.1).
Aplicación
WB
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)