Documentos clave
SAB5702276
Sigma-Aldrich
Anti-FITC/5-FAM/6-FAM Antibody, clone 6V10D5, Rabbit Monoclonal
Seleccione un Tamaño
100 μL
379,00 €
379,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
379,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
379,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
6V10D5, monoclonal
Formulario
liquid
concentración
1.00 mg/mL
color
colorless
isotipo
IgG
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Inmunógeno
FITC
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
ELISA, WB
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)