Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB5702254
Sigma-Aldrich
Anti-SST Antibody
rabbit monoclonal, 7Q4T0
Sinónimos:
SST,SMST
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Anti-Somatostatin (SST) Antibody, clone 7Q4T0, Rabbit Monoclonal,
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
7Q4T0, monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
mouse, rat
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
TGAPSDPRLRQFLQKSLAAAAGKQELAKYFLAELLSEPNQTENDALEPEDLSQAAEQDEMRLELQRSANSNPAMAPRERKAGCKNFFWKTFTSC
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SST(6750)
Descripción general
The hormone somatostatin has active 14 aa and 28 aa forms that are produced by alternate cleavage of the single preproprotein encoded by this gene. Somatostatin is expressed throughout the body and inhibits the release of numerous secondary hormones by binding to high-affinity G-protein-coupled somatostatin receptors. This hormone is an important regulator of the endocrine system through its interactions with pituitary growth hormone, thyroid stimulating hormone, and most hormones of the gastrointestinal tract. Somatostatin also affects rates of neurotransmission in the central nervous system and proliferation of both normal and tumorigenic cells.
Inmunógeno
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 23-116 of human Somatostatin (SST) (NP_001039.1).
Aplicación
IHC
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)