Documentos clave
SAB5702250
Sigma-Aldrich
Anti-CLDN18.2 Antibody, clone 3J4G7, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
CLDN18,SFTA5,SFTPJ
Seleccione un Tamaño
100 μL
379,00 €
379,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
379,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
379,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
3J4G7, monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
human
concentración
1.191 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
color
colorless
isotipo
IgG
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Descripción general
This gene encodes a member of the claudin family. Claudins are integral membrane proteins and components of tight junction strands. Tight junction strands serve as a physical barrier to prevent solutes and water from passing freely through the paracellular space between epithelial or endothelial cell sheets, and also play critical roles in maintaining cell polarity and signal transductions. This gene is upregulated in patients with ulcerative colitis and highly overexpressed in infiltrating ductal adenocarcinomas. PKC/MAPK/AP-1 (protein kinase C/mitogen-activated protein kinase/activator protein-1) dependent pathway regulates the expression of this gene in gastric cells. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified.
Inmunógeno
A synthetic peptide of human CLDN18.2.
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
IHC
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)