Documentos clave
SAB5702140
Sigma-Aldrich
Anti-OTX1 Antibody, clone 6H7J9, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
orthodenticle homeobox 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
6H7J9, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
37 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
2 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MMSYLKQPPYGMNGLGLAGPAMDLLHPSVGYPATPRKQRRERTTFTRSQLDVLEALFAKTRYPDIFMREEVALKINLPESRVQVWFKNRRAKCRQQQQSG
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... OTX1(5013)
Descripción general
This gene encodes a member of the bicoid sub-family of homeodomain-containing transcription factors. The encoded protein acts as a transcription factor and may play a role in brain and sensory organ development. A similar protein in mouse is required for proper brain and sensory organ development and can cause epilepsy. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jan 2015]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human OTX1 (P32242).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)