Documentos clave
SAB5702123
Sigma-Aldrich
Anti-ATG12 Antibody, clone 9R8W2, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
ATG12,APG12,APG12L,FBR93,HAPG12,Apg12
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
9R8W2, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
55 kDa
reactividad de especies
rat, rat, human
concentración
2 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
AVGDTPIMKTKKWAVERTRTIQGLIDFIKKFLKLVASEQLFIYVNQSFAPSPDQEVGTLYECFGSDGKLVLHYCKSQAWG
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ATG12(9140)
Descripción general
Autophagy is a process of bulk protein degradation in which cytoplasmic components, including organelles, are enclosed in double-membrane structures called autophagosomes and delivered to lysosomes or vacuoles for degradation. ATG12 is the human homolog of a yeast protein involved in autophagy (Mizushima et al., 1998 [PubMed 9852036]).[supplied by OMIM, Mar 2008]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 61-140 of human Apg12 (O94817).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)