Documentos clave
SAB5701837
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-POLR2A-S2 antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
415,00 €
415,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
415,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
415,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
human
concentración
0.75 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer2)
Información sobre el gen
human ... POLR2A(5430)
Descripción general
This gene encodes the largest subunit of RNA polymerase II, the polymerase responsible for synthesizing messenger RNA in eukaryotes. The product of this gene contains a carboxy terminal domain composed of heptapeptide repeats that are essential for polymerase activity. These repeats contain serine and threonine residues that are phosphorylated in actively transcribing RNA polymerase. In addition, this subunit, in combination with several other polymerase subunits, forms the DNA binding domain of the polymerase, a groove in which the DNA template is transcribed into RNA. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Inmunógeno
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S2 of human POLR2A
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)