Documentos clave
SAB5701761
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-CARM1-S228 antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
327,00 €
327,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
327,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
327,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
mouse, rat, human
concentración
0.59 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer228)
Información sobre el gen
human ... CARM1(10498)
Descripción general
This gene belongs to the protein arginine methyltransferase (PRMT) family. The encoded enzyme catalyzes the methylation of guanidino nitrogens of arginyl residues of proteins. The enzyme acts specifically on histones and other chromatin-associated proteins and is involved in regulation of gene expression. The enzyme may act in association with other proteins or within multi-protein complexes and may play a role in cell type-specific functions and cell lineage specification. A related pseudogene is located on chromosome 9.
Inmunógeno
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S228 of human CARM1
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)